¥76,500
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1127078
キャパシティ
1,000 mL
直径× H
101 mm × 225 mm
フィッティング
GL 45 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
読みやすい目盛りと、マーキングしやすい大きなラベル用フィールド付き。注ぎリングとキャップ付き。PTFEでコートされたシリコンシール付きプレミアムスクリューキャップは無色で、 -196°C ~ +260 °Cまでの温度に耐えられます。正確な目盛:± 5%. 追加の目盛りは、追加の対向目盛りと同様に、その読みを簡単にします。
典型的なアプリケーション:その特長により、製薬産業、高悪性媒体の取り扱い、滅菌プロセス(高温空気および乾燥滅菌)および発熱物質除去といったアプリケーションに理想的です。
典型的なアプリケーション:その特長により、製薬産業、高悪性媒体の取り扱い、滅菌プロセス(高温空気および乾燥滅菌)および発熱物質除去といったアプリケーションに理想的です。
特徴および利点
- Additional graduation marks and an opposite scaling (accurate to ± 5 %) simplify the reading of the filling level as well as the quantity withdrawn
- Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Reliable sealing due to PTFE-coated cap liner
- TÜV tested thermal shock resistance of 160 K
- Complete with PFA pouring ring and cap
- Standardised GL 45 thread and matching GL 45 cap for a realiable seal
- Simple, drip free pouring with resistant PFA pouring ring
- Supplied complete with cap and pouring ring
- Colourant free materials of construction for lower extractables profile
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ