Z147923
Z147923-1EA
¥22,200
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z147931
Glass sample holder
SAFC
1.37014
炭酸ナトリウム
1.37003
クエン酸 一水和物
1.00986
エタノール
BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
Z362905
Suspended stirring bars
Millipore
KVGLA02FF3
Durapore® 0.22 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
1.37048
D-(+)-グルコース
1.37028
グリセロール
borosilicate glass
230-490 °C temp. limit
2 1/2 in. × 10 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.