Merck
Z678309
Finnpipette®F2容量可変ピペット
volume 2-20 μL , Micro-tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,960
¥61,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,960
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥61,960
Check Cart for Availability
特徴
color-coded turquoise
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Finn 4642050
容量
2-20 μL , Micro-tip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Finnpipette F2ではピペット動作が軽く、使いやすく、全体のオートクレーブが可能です。ピペットの操作には正確さと精度が最も重要ですから、Finnpipette F2はAdvanced Volume Gearing(AVG)を採用しています。これはピペット本体と分かれた自立式モジュールで容量調節機能をもつものです。手の温かさが測定の正確さに影響しないようにして、その正確さと精度を改善します。
  • Advanced Volume Gearing(AVG)メカニズムにより正確さと精度が確実に向上。
  • 黒の背景に白字で大きく表示され、読みやすさが向上。
  • 非常に軽いダブルアクションのピペットボタンで、ピペット操作がスムーズに。
  • 全体がオートクレーブ可。
  • 容量50μL以下で超噴出ピストン
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)