メーカー/製品名
Finn 9420290
Finn
詳細
頑丈な成形ホルダーには十分な高さがあるため、一番長いFinnpipetteピペットでも収納できます。アルミ製の横棒の上端にはカーブが付いており、シングルチャネル・マルチチャネルの種類を問わずFinnpipetteピペットのフィンガーサポートの下にしっかりとフィットします。
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries