Merck
Z677485
Camaprenクロロプレン手袋(裏地フロック加工)
size S
別名:
reusable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
red (chloroprene, natural latex)
red gloves
サイズ
S
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
standard type EN 421
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
KCL 722 - 07
KCL 722
L × 厚み
300 mm × 0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Camapren裏地フロック加工手袋は、化学および機械的耐性において良好で、バランスのよい特性を持った物質であるポリクロロプレン製(赤)です。天然のラテックスよりも丈夫な代替品です。解剖学的デザインにより作業者の疲れを軽減させます。高い柔軟性と明白な表面のプロファイルにより、優れた感受性と確かなグリップ力を保証します。
綿のフロック裏地加工による心地よさ。すなわちこの手袋は、優れた心地よさと装着特徴を持ち、信頼でき、経済的で、ユーザーにとって一般的な一連の製品です。
  • 人間工学設計に基づくフィット感と高い弾力性による優れた感受性
  • 掌の溝付き加工による、濡れても優れたグリップ力を発揮
  • 優れた物理的耐久性
  • 綿のフロック裏地加工による心地よさ
  • チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
  • 放射性汚染からの保護
  • CE準拠
法的情報
Camapren is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)