Merck
Z675474
無菌エコノミーサンプルスプーン
8 mL
別名:
dispensing tool
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥18,760
¥18,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥18,760
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥18,760
Check Cart for Availability
詳細
PS
メーカー/製品名
Bel-Art F36740-00004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
軽量で丈夫な、耐衝撃性のある白いポリスチレン成形品です。個別包装された使い捨て滅菌済みスプーンで、1箱100本入りです。
  • 一定量の乾燥材料または液体を収集するために使用
  • 秤量皿のように、計量時も空の時も上向きに保持
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)