詳細
PS
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36740-00001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
軽量で丈夫な、耐衝撃性のある白いポリスチレン成形品です。個別包装された使い捨て滅菌済みスプーンで、1箱100本入りです。
- 一定量の乾燥材料または液体を収集するために使用
- 秤量皿のように、計量時も空の時も上向きに保持
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック