おすすめの製品
AC/DC入力
115 V AC
物質
stainless steel plate
特徴
CSA approved
with 600W heater
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3622001
利用可能性
not available in EU
パラメーター
≤320 °C temp. range
0-1,500 rpm speed
キャパシティ
20 L , stirring
20000 mL , stirring
プレート直径
135 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 幅広い速度範囲:50~1,700 rpm
- 完全な温度管理
- PT 100温度センサー(PT 1000.60)が付属
- スイッチがオフの状態でも、デジタルディスプレイで温度と速度を正確に設定可能
- 安全温度の限界値をデジタル表示によって設定可能
- ホットトップ表示 >> 火傷防止のため、表面高温時に警告を表示
- デジタルエラーコードの表示
- 調節可能な加熱プレートの安全回路(50~380°C)
- 監視なしの操作に適した加熱機能付き安全マグネティックスターラー
- 接触型温度計に接続するためのDIN 12878準拠ブッシング
- 加熱調節技術の向上によって実現された高度な安全性
- 同梱されたアッセンブリ(IP 42)が高耐用性を保証
- 幅広い温度範囲(室温~340°C)
- 極めて短時間の加熱時間
- 電気的な速度調節
- 高磁力
- 保護カバーH 100が付属
特徴および利点
- Extremely fast heating times
- Electronic speed control
- High magnetic adhesion
- Safety magnetic stirrer with heating, suitable for unsupervised operation
- High level of safety thanks to improved heat control technology
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)