Merck
Z768022
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 500 mL without handles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,130
¥44,130
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,130
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.72
¥44,130
Check Cart for Availability
物質
aluminum
特徴
fits flask 500 mL without handles
Holds 1x 500 ml
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 0025000639
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 500ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)