Merck
Z655988
Heidolph Reaxトップ試験管シェーカー
speed 0-2500 rpm, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
Protection Class IP 22
メーカー/製品名
Heidolph 541-10000
パラメーター
0-2500 rpm speed
W × H × D
134 mm × 105 mm × 172 mm
重量
2.8 kg
詳細
  • アナログダイアルによる速度コントロール
  • 5 mm振動軌道
  • 連続モードから自動モードへ簡単に切替可能
  • セルフリセット機能による過熱防止
  • 密閉ケースが湿気や液体の飛散を防止
  • 高い安定性
  • 直径20 mmの試験管用プレート付属
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)