Merck
Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
製品Z655902は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE (PFTE-coated)
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 1293100
利用可能性
available only in EU
L ×直径
350 mm × 8 mm
詳細
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
  • Length: 350mm
  • Diameter: 8mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)