Merck
Z654760
IKA® VORTEX 3
vortex shaker, 115V, 1/cs
別名:
シェーカー, ボルテックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥124,800
¥124,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥124,800
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.73
¥124,800
Check Cart for Availability
AC/DC入力
115 V AC
特徴
CSA approved
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3340000US
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-6 speed (display)
250-2500 min-1 speed
幅×奥行×高さ
127 mm × 149 mm × 136 mm
直径
4 mm , obital
重量
4.5 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IKA® VORTEX 3
New vortex shaker suitable for short-time operation (touch function), activated by pressing shaker attachment or continuous operation.
特徴および利点
  • Wide speed range, infinitely adjustable
  • Different applications thanks to 3 interchangeable attachments and 7 inserts (e.g. Eppendorf tubes, microtiter plates, Erlenmeyer flasks 250 mL etc.) Note: please order separately
  • Attachments securely click onto appliance in any position
  • Special strap (VG 3.36) ensures easy handling of round/Erlenmeyer flasks
  • Sturdy metal zinc die cast casing
  • Compact design
  • Short-time operation activated by pressing attachment (touch function)
  • Stable at high speeds thanks to special feet (silicon base with ultra high vibration damping)
  • Eccentric with ball bearings
  • Suitable for continuous operation with low self heating thanks to self ventilation of motor
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)