Merck
Z645273
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 1.0, 1.0mm, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥96,090
¥96,090
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥96,090
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
¥96,090
Check Cart for Availability
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2939200
サイズ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexey Veremeev et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-08-06)
Here we evaluated the efficacy of bone repair using various native bovine biomaterials (refined hydroxyapatite (HA), demineralised bone matrix (DBM), and purified bone collagen (COLL)) as compared with commercially available bone mineral and bone autografts. We employed a conventional critical-sized