Merck
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
別名:
ミキサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.73
製品Z645095は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
AC/DC入力
230 V AC
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3593000
パラメーター
60-2000 rpm speed
W × H × D
88 mm × 294 mm × 212 mm
重量
3.1 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • デジタル表示付き
  • 頑丈、薄型、人間工学的デザイン
  • 信頼のあるRW20シリーズの設計に加えた技術的改善
  • 一定の動力による駆動付き
  • 60~2,000 rpmの汎用用途向けに2つの速度範囲
  • プッシュスルー式撹拌器シャフト(固定設置の場合のみ)
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)