Merck
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich®燃焼装置用、サンプルラッピングペーパー(黒)
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥19,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥19,700
Check Cart for Availability
包装
pkg of 100 ea
詳細
すみやかな熱吸収で赤外線着火試料面積32x30 mm、発火用ヒューズとして8x38 mmの延長ストリップ付
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)