Merck
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich®燃焼装置用、白金サンプルキャリア
pkg of 1 ea
別名:
Combustion Apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥287,000
¥287,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥287,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥287,000
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
詳細
底部にバスケットがあり、紙で包まれた試料がおかれます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)