Merck
Z567418
Wilmad®石英(CFQ)EPRチューブ
O.D. 4 mm, L 203 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,918
¥9,918
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,918
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥9,918
Check Cart for Availability
物質
quartz tube
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 714-PQ-8
L
203 mm
外径
4 mm
チューブ直径
4 mm
壁厚×同心性×キャンバー
0.4 mm × 51 μm × 51 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
透明溶融石英(CFQ)は天然の物質です。誘電率が高く、常磁性不純物が少ないのが特徴です。このNMRチューブは、UV照射および感度の低いサンプルを用いた試験を除く、通常のEPR分光測定法への使用に適しています。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)