Merck
Z564338
Sigma-Aldrich
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥8,150
¥8,150
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥8,150
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥8,150
Check Cart for Availability
外径 × 内径
76 mm × 32 mm
詳細
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)