製品Z563056は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
メーカー/製品名
Plas-Labs 818-GBB/EXP
H × W × D
28 in. × 60 in. × 38 in., inside dimensions
31 in. × 76 in. × 31 in., outside dimensions
重量
250 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
価格には送料が含まれています。
Plas-Labs製基本マルチステーショングローブボックスは、化学、薬学、生物工学、および廃棄物管理実験室における一般的な単離アプリケーション用に製作されています。不適な外部環境から離れて、感受性の高い研究を行うための特別仕様に、簡単に変更可能です。基本マルチステーショングローブボックスは持ち運びでき、軽量で、必要なものはすべて揃っています。
- 透明の一体型アクリル製上部に、成形された白い土台が付いています。
- 上部と土台の間の機密シールには、二層で、クローズドセルのネオプレンガスケットが付いています。
- 調節可能なSSクランプにより、使用の際の調節ができます。
- 2対のグローブポートがあり、二人以上のオペレータが同時に作業できます。
- 8 インチ(20.3 cm)O.D. ポートには、両手利きの Hypalon® グローブがSS Oリングと共に付いています。
- 透明の移送チャンバー(12 L × 11 インチ I.D.)、調節可能な真空ゲージ付き。
- 3つの宙吊りの段の(スライドする)棚は、9インチずつ離れて設置され、9.5 mmの透明のアクリル製です。
- 移送チャンバーを通して溶液を移すための白い平らなトレイ。
- 4個のパージバルブ付き。2個は移送チャンバー、残りの2個はメインチャンバーにあります。
- 複数の電気出力コンセント付きストリップ。CE ULおよびCSA認可。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ