Merck
Z563005
Plas-Labsコンパクトグローブボックス
AC/DC input 240 V AC, UK plug, Plas-Labs 830-ABB/EXP
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,902,000
¥1,902,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,902,000
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
¥1,902,000
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Plas-Labs 830-ABB/EXP
内寸(幅×奥行×高さ)
35 in. × 29 in. × 30 in.
外寸(幅×奥行×高さ)
49 in. × 30 in. × 31 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
価格には送料が含まれています。
Plas-Labs社のグローブボックスで、清潔、安全、完全な封じ込め、携帯性、またドラフト不要の雰囲気を特長としています。背が高いので設置面積が小さく、危険な物質の計量に特に適しています。コンパクトグローブボックスチャンバーは、水溶液、粘着剤、穀類、有毒化学品、薬品、紙、プラスチック、光放射性物質などの乾燥重量や水分含有量の測定に理想的です。水分吸収による製品の分解を最小限にします。コンパクトグローブボックスはまた、化学天秤、トップローダー、卓上天秤、水分分析器と共に用いることができ、有毒な物質や薬品の扱いに適しています。
  • 上部が取り外し可能で、器機の容易な取り付けができます。
  • 調節可能なSSクランプ。
  • SS Oリング付き両手利き用Hypalon®グローブ。
  • 透明の移送チャンバー(12 L × 11 インチ I.D.)、調節可能な真空ゲージ付き。
  • 移送チャンバーを通して溶液を移すための白い平らなトレイ。
  • 4個のパージバルブ付き。2個は移送チャンバー、残りの2個はメインチャンバーにあります。
  • HEPAおよび有機蒸気キャニスターフィルター(取替え可能)
  • 複数の電気出力コンセント付きストリップ。CE ULおよびCSA認可。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)