H0790
H0790-1MG
¥90,100
1 of 10
Sigma-Aldrich
H6660
HIVプロテアーゼ基質1
SRP2152
HIV プロテアーゼ、Hisタグ融合、リコンビナント HIV-1由来
Millipore
110175-M
Acetyl-Pepstatin
APPA014
HIV Protease Activity Detection Kit
Supelco
20489
洗浄済み銅管
PH011119
ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate
L9125
L-ロイシン-p-ニトロアニリド
Roche
11734334001
ユニバーサルプロテアーゼ基質
H1792
ハイパーフォリン (ジシクロヘキシルアンモニウム)塩
H0160
HIV-1 gag
HIVプロテアーゼ蛍光基質, Ex: 320nm, Em: 420nm
200
≥95% (HPLC)
lyophilized powder
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H0790-1MG: H0790-BULK: H0790-1MG-PW: H0790-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。