Merck
Z562939
Plas-Labs 窒素乾燥ボックス グローブボックス
AC/DC input 240 V AC, UK plug, Plas-Labs 850-NB/EXP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
製品Z562939は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
CE Compliant
メーカー/製品名
Plas-Labs 850-NB/EXP
H × W × D
26 in. × 41 in. × 26 in., inside dimensions
38 in. × 55 in. × 35 in., outside dimensions
重量
250 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
価格には送料が含まれています。
Plas-Labs製窒素マルチステーショングローブボックスは完全に囲い込まれたチャンバーで、好ましい雰囲気下で作業するには理想的です。アルゴン、窒素、プラズマのような不活性ガスは容易に保持できます。コンパクトで、持ち運びでき、軽量です。実験室から実験室への持ち運びが容易なデザインです。
  • 透明の一体型アクリル製上部に、成形された土台が付いています。
  • 上部と土台の間の機密シールには、二層で、クローズドセルのネオプレンガスケットが付いています。
  • 調節可能なSSクランプにより、使用の際の調節ができます。
  • 8 インチO.D. ポートには、両手利きの Hypalon® グローブがSS Oリングと共に付いています。
  • 透明の移送チャンバー(12 L × 11 インチ I.D.)、調節可能な真空ゲージ付き。
  • DesiSphere 乾燥キャニスターの入った一連のガス乾燥管があり、セルフシールで、容易に外れるので、内部雰囲気を乱すことなく乾燥トレインを取り替えることができます。
  • 2つの真空/圧力ポンプ付き、1つは移送チャンバーに、残りの一つは乾燥トレインにあり、すばやいパージができます。
  • 照明制御付き蛍光システム。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)