Merck
Z563013
Plas-Labsグローブボックス(ベーシック)
AC/DC input 120 V AC
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,635,000
¥1,635,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,635,000
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
¥1,635,000
Check Cart for Availability
詳細
US plug
メーカー/製品名
Plas-Labs 818-GB
H × W × D
26 in. × 41 in. × 28 in., inside dimensions
27 in. × 55 in. × 35 in., overall
重量
150 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs製基本グローブボックスは、単一のステーションで、経済的かつ軽量で、持ち運びもできます。この基本グローブボックスは、化学、薬学、生物工学、および廃棄物管理実験室における一般的な単離アプリケーション用に製作されています。
  • 透明の一体型アクリル製上部に、成形された白い土台が付いています。
  • 上部と土台の間の機密シールには、二層で、クローズドセルのネオプレンガスケットが付いています。
  • 調節可能なSSクランプにより、使用の際の調節ができます。
  • 8 インチ(20 cm)O.D. ポートには、両手利きのHypalon®グローブがSS Oリングと共に付いています。
  • 透明の移送チャンバー(12 L × 11 インチ I.D.)、調節可能な真空ゲージ付き。
  • 3つの宙吊りの段の(スライドする)棚は、7インチ(17.8 cm)ずつ離れて設置され、330枚の培養プレートを保持できる9.5 mmの透明のアクリル製です。
  • 移送チャンバーを通して溶液を移すための白い平らなトレイ。
  • 4個のパージバルブ付き。2個は移送チャンバー、残りの2個はメインチャンバーにあります。
  • 複数の電気出力コンセント付きストリップ。CE ULおよびCSA認可。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2