Merck
Z543276
Sigma-Aldrich
Kimble® マイクロキャピラリーピペット
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
別名:
71900-20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EA
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EA
¥21,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
¥21,000
Check Cart for Availability
物質
black
soda-lime glass
包装
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Kimble® 71900-20
測定範囲
accuracy: ±0.5%
キャパシティ
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスポ-ザブルピペットは目盛りが付いています。長さは5インチで、ソ-ダ石灰ガラス製です。サイズによって色分けされています。各パックに1個のピペット装置が付いています。毛管現象により液体がチュ-ブに吸い上げられます。分注するには、ゴムのバルブの穴をふさいで、圧迫するだけです。
特徴および利点
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)