詳細
Aldrich Spectral Viewerは、Aldrich社のスペクトルライブラリーから数千のスペクトルを含めたCD-ROM版の電子参照本です。この簡便に使用できるソフトウェアプログラムは印刷された本より強力で、文字やデータフィールドが検索でき、さらにスペクトルの操作、印刷および出力も可能です。
現在ユーザーのニーズに合わせて、1つのFT-IRライブラリー(化合部物数11,000超)、2つのFT-NMRライブラリー(15,000超)、および1つのATR-IRライブラリー(18,000超)を提供しています。これらのライブラリーは、個々にも使用できますし、組み合せて使うこともできる強力な電子参照本です。単一のユーザーインターフェースでIR、NMRおよびATR-IRスペクトルを扱うため、簡単にソフトウェアを使用できます。
さらにSpectral Viewerは拡張可能となっていますので、新しいスペクトルライブラリーがリリースされた場合には、簡単にソフトウェアに追加できます。FR-NMR、FR-IRおよびATR-IRスペクトルの一部のライブラリーでは、学生版/教育版も利用できます。デモ版として、ソフトウェア完全版およびFR-NMR、FR-IRおよびATR-IRスペクトルの小さなデモンストレーション用ライブラリーも利用できます。
特定のスペクトルライブラリーの詳細については、個々の製品リストをご覧ください。
現在ユーザーのニーズに合わせて、1つのFT-IRライブラリー(化合部物数11,000超)、2つのFT-NMRライブラリー(15,000超)、および1つのATR-IRライブラリー(18,000超)を提供しています。これらのライブラリーは、個々にも使用できますし、組み合せて使うこともできる強力な電子参照本です。単一のユーザーインターフェースでIR、NMRおよびATR-IRスペクトルを扱うため、簡単にソフトウェアを使用できます。
さらにSpectral Viewerは拡張可能となっていますので、新しいスペクトルライブラリーがリリースされた場合には、簡単にソフトウェアに追加できます。FR-NMR、FR-IRおよびATR-IRスペクトルの一部のライブラリーでは、学生版/教育版も利用できます。デモ版として、ソフトウェア完全版およびFR-NMR、FR-IRおよびATR-IRスペクトルの小さなデモンストレーション用ライブラリーも利用できます。
特定のスペクトルライブラリーの詳細については、個々の製品リストをご覧ください。
その他情報
11,800化合物
動作環境
Pentium 200 MHz、Windows XP/Vista/7/10、CD-ROMドライブ、64MB RAM、ディスク空き容量は、インストールされているライブラリにより異なります。
ハ-ドディスクの必要空き容量600 MB(サ-バ-)、 30 MB (クライアント)
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Spectral Viewer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ