Merck
Z533017
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥59,000
¥59,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥59,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥59,000
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
500 mL
出口適合サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)