Merck
Z530670
Sigma-Aldrich
Aldrich® ジョイント付き真空マニホールド
positions, 4, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥209,000
¥209,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥209,000
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥209,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/20
特徴
positions 4
L
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
実用的な設計で、250 mLフラスコをKeck®クリップをはめてセットできる隙間があります。マニホールドは、<ST/>14/20、<ST/>24/40、<ST/>29/32のいずれかのジョイントでご利用いただけます。ガラス製二方コックには4 mmの穴があります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)