Merck
Z517127
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-リングトップ
Torion inlet top
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,600
¥65,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
¥65,600
Check Cart for Availability
物質
glass
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
詳細
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
付属品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)