Merck
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,710
¥13,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,710
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
¥13,710
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18354-0000
全長
8 1/2 in.
関連するカテゴリー
詳細
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)