Works well with the rubber adapter, used at ~11k rcf.
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
Kimax® high strength centrifuge tube
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
別名:
45600-15
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥45,600
¥45,600
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥45,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥45,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass Type 1
screw top cap
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 13,100 × g
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Kimble®
外径 × L
18 mm × 102 mm
キャパシティ
15 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
標準的なホウケイ酸遠心管より機械的強度を高めるために、チューブを化学的に強化してきました。50 mLのローターの空洞に付属品のゴムアダプタースリーブを入れて使用すると、これらのチューブは13,100 RCFまで遠心分離できます。チューブは300°Cまで耐えることができます。チューブがその中で破損したら、常にゴムアダプターを廃棄してください。
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック