Merck
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,300
¥23,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.24
¥23,300
Check Cart for Availability
物質
glass
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
15 mL
ディスク直径
20 mm
フィルタ直径
20 mm
フィッティング
GL 32 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)