Merck
Z173479
Sigma-Aldrich
Double-ended filter with a glass stopcock on each of the two side-arms
capacity 60 mL, male Joints: ST/NS 14/20 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥70,900
¥70,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥70,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
¥70,900
Check Cart for Availability
ラベル
BB
ジョイント
male Joints: ST/NS14/20 (2)
キャパシティ
60 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.