Merck
Z420476
Sigma-Aldrich
卓上ブフナー漏斗用粗大多孔質フィルタープレート
for Z420433
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥237,100
¥237,100
出荷予定日2025年4月09日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥237,100
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
¥237,100
出荷予定日2025年4月09日
物質
high-density polyethylene
詳細
For use with 24 in (61 cm) Buchner Table-Top Funnels
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H91462-4610
ディスク直径
24 in.
none
ポアサイズ
coarse
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous filter plates are used with Table-Top Buchner funnels for quick filtration of large volumes. The plates is supported by a multiple ring grid; HDPE, 6.4mm (¼") thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used.
特徴および利点
  • Available in two porosities, medium and coarse
  • Medium is 45-90 microns
  • Coarse is 90-130 microns
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)