Merck
Z691453
Scienceware® コンパクト支持スタンド
center and side mounts, base W × L 8 1/4 in. × 6 1/4 in., rod diam. × L 3/8 in. × 19 3/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,780
¥12,780
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,780
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥12,780
Check Cart for Availability
物質
polypropylene base
stainless steel rod
メーカー/製品名
Bel-Art H18303-0005
ベースW × L
8 1/4 in. × 6 1/4 in.
ロッド直径× L
3/8 in. × 19 3/4 in.
詳細
ステンレススチール製ロッドからなる非腐食性成形サポートスタンドにより、ベンチトップ上のスペースが節約されます。金属製リングスタンドよりも軽く、安価であり、多様なタイプのプラスチック製器具や実験器具を支持できます。コンパクトな台座の表面はなめらかで、清掃が容易であり、重さは1.95 kg(4.3ポンド)ありますので安定性に優れています。ステンレススチール製ロッドは、台座の真ん中または隅に設置できます。台座は耐腐食性のポリプロピレン製であり、オートクレーブ可能です。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4