Merck
Z416673
Supelco
フラッシュクロマトグラフフィーアセンブリー、ねじ式ジョイント付き
capacity 1,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 45/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥106,000
¥106,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
¥106,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
ジョイント
joint: ST/NS45/40
グレード
for chromatography
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
1,000 mL
カラム外径 × L
57 mm × 508 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grease-free design eliminates contamination and frozen joints. Consists of column and flow controller. Order solvent reservoir separately. See the Air-Sensitive section for a description of the threaded joint.
アプリケーション
Flash chromatography is useful for rapid, preparative separations with moderate resolutions. As first described in J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), it is commonly performed with silica gel although the use of reversed phase packings has become popular in recent years.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの動作方法の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)