Z412163
Z412163-1EA
¥196,900
1 of 10
Sigma-Aldrich
345245
リン酸
371238
Labclear™ ガスフィルター
Z112879
Drierite™ ガス乾燥装置
Z561673
Basic tabletop plasma cleaner
Z411485
Welch® DuoSeal®真空ポンプ
Supelco
23988
エコノミー湿気トラップ
Z411493
58267
ステンレス鋼インレットフィルター
493511
エチルアルコール(純粋)
217220
硝酸イッテルビウム(III) 五水和物
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Welch
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.