Merck
Z408492
Sigma-Aldrich
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
別名:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PAIR
¥7,712
¥7,712
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PAIR
¥7,712
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
HA.03
¥7,712
Check Cart for Availability
物質
cotton
サイズ
one size fits all
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Bel-Art H13201-0000
全長
13 in. (33 cm)
作業用長手袋長
5 in. (13 cm)
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
柔らかで曲げやすい、綿100%のテリークロス手袋で、オートクレーブ時またはオーブンから高温の物体を取り出すのに最適です。最高232°Cの熱に耐えられます。長手袋の長さは2種類で、手首と前腕を保護します。明るいオレンジ色です。洗濯できます。
特徴および利点
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
法的情報
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)