Merck
Z183563
Sigma-Aldrich
クライオグローブ®
size L, waterproof
別名:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PAIR
¥50,930
¥50,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PAIR
¥50,930
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥50,930
Check Cart for Availability
物質
blue gloves
fabric
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
TempShield MALWP
テクニック
cryopreservation: suitable
L × 厚み
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
極限の環境(-160~150°C)での作業時に、暖かく、柔軟性があり、手際よく作業できます。
  • より暖かく快適なスタイルです
  • 溶媒/化学物質に耐性があります
  • 皮膚呼吸が可能で、静電気が生じません
  • 機械洗浄/乾燥可能なインナーライナーです
  • クラス1000のクリーンルームの使用に適しています
  • アスベストを含みません
用途:
オートクレーブ、フリーザー、低温貯蔵大気からの液体窒素、液体酸素または液体ヘリウムの取り扱い、低温室、噴射フリーザー、極低温液体の充填、研究および臨床的製薬研究室でのドライアイスの取り扱い、遺伝およびバイオ工学、不妊治療院、低温貯蔵研磨および多くの他の工業用途。
サイズ表
  • Sサイズ  手長17.1 x 手囲い17.8~20.2 cm
  • Mサイズ  手長18.2 x 手囲い20.3~22.8 cm
  • Lサイズ  手長19.2 x 手囲い22.9~25.3 cm
  • XLサイズ  手長20.4 x 手囲い25.4~27.8 cm
  • XXLサイズ  手長20.4 x 手囲い27.9~30.4 cm
  • 3XLサイズ  手長20.4 x 手囲い30.5~33.0 cm
注意
液化ガスに浸漬したり裸火の近くで使用したりしないでください。漏出や飛散による皮膚への接触を避けてください。
その他情報
より優れた熱保護を得るには大きすぎます
法的情報
Cryo-gloves is a registered trademark of Tempshield, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)