Merck
Z404829
IKA® KMO 2 basic IKAMAG stirrers
compact magnetic stirrer without heating element, stainless steel, 230V
別名:
マグネティックスターラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
AC/DC入力
230 V AC
物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0002812000
パラメーター
0-1100 L/min speed
W × H × depth
140 mm × 75 mm × 200 mm
プレートL × W
140 mm × 120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA® KMO 2 Basic IKAMAG Stirrer
Small, powerful magnetic stirrer without heating element.
  • Strong magnetic field
  • Motor with optoelectronic speed control
  • Infinitely variable speed from 0-1100 rpm
  • Stainless steel casing facilitates cleaning and sterilization
  • Includes M 10 thread for H 16 V support rod
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG