Merck
Z403571
IKA®ホットプレートスターラー用サポート
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,990
¥9,990
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,990
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.76
¥9,990
Check Cart for Availability
物質
aluminum (cast aluminum)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0002437700
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)