Merck
Z403008
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,470
¥45,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,470
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥45,470
Check Cart for Availability
物質
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Büchi 20730
キャパシティ
1000 mL
容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)