Merck
Z402990
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,490
¥29,490
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,490
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥29,490
Check Cart for Availability
物質
glass
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Büchi 00440
キャパシティ
1000 mL
容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Nova Scotia
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Good product
    exactly what I was looking for in a evaporating flask
    Googleで翻訳する