Merck
Z400548
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 500 ‑ 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,560
¥48,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,560
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥48,560
Check Cart for Availability
物質
PTFE
ジョイント
joint: ST/NS29/42
特徴
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8064-18
直径× L
1 in. × 1 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)