Merck
Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,237
10 EA
¥36,500
¥4,237
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,237
10 EA
¥36,500
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
¥4,237
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
autoclavable
graduated 0.05 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the internal diameter of the syringe body?
    1 回答
    1. The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.