The Sigma product with the code Z314528 has not been treated with silicone oil.
¥3,361
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
特徴
autoclavable
graduated 0.1 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック