Merck
CAD7979
Micro-emulsifying needle
without reinforcing bar, gauge 18 ×, L 1 7/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥48,560
¥48,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥48,560
About This Item
UNSPSCコード:
42142546
NACRES:
NB.03
¥48,560
Check Cart for Availability
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 7979
L
1 7/8 in.
ゲージ
18 ×
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Widely used for allergens and the mixing of adjuvants and antigens, oil based liquids or any two liquid media differing in viscosity. By locking two syringes on to the double hub needle or double hub adapter, two liquids such as a mineral oil and an emulsifying agent may be readily pumped between the two syringes to produce a uniform mixture.
Indicated lengths are the overall length. Researchers and technicians utilize Micro-Mate® 5 mL and 10 mL Luer lock tip glass syringes for micro-emulsifying procedures. The outstanding quality of the glass and the special secure Luer locking tip provide quality and reliability.
法的情報
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1