Merck
Z291803
Supelco
2 mL広口バイアル用インサート、内径6.0 mm
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
glass insert (conical with polyspring)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 30 mm
容量
0.3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12×32 mmの広口(6.0 mm)バイアルに適合するインサ-トです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)