Merck
Z289051
MEL-TEMP® capillary melting point apparatus
AC/DC input 110 - 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112203
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Barnstead International 1001
L × W × H
14 cm × 11 cm × 22 cm, overall
重量
2.3 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
簡単な操作
1~3点のサンプルに500°Cまでの正確な融点を提供します。荷電したキャピラリーを挿入して加熱速度を調節します。サンプルが溶融したら温度を記録します。
温度分解能をさらに高めるには、ガラス製水銀温度計(Z15,061-4またはZ15,062-2)またはデジタル温度計・熱電対キット(Z17,354-1および Z16,037-7)を使用します。
頑丈な構造
  • ガラス覗き窓と一体化された熱ガード
  • キャスティングは、油や揮発性熱伝導流体を使用せずに、熱をキャピラリーと温度計に均等に伝導して放射させます。
  • 精密な6倍観察レンズと一体型照明によりサンプル観察が改善されます。
  • コンパクトなヒーターハウジング、頑丈なアルミニウム製天板、エッチングされたパネルマーキング
融点仕様
低質量熱電対と高精度デジタル温度計により、温度分解能:0.1°Cガラス製温度計の最小目盛りの半分
再現性:1°C
昇温時間:25°Cから400°Cまで5分間
(最大出力)400°Cから500°Cまで4分間
法的情報
MEL-TEMP is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)