Merck
Z284548
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z284521, with 50 mm O-ring joint
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,900
¥45,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥45,900
Check Cart for Availability
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
取り外し可能なコールドフィンガー付き、55/50ジョイントまたは50 mm O-リングジョイントのいずれかを選択できます。O-リングジョイントのトラップにはピンチクランプが付いています。凝縮およびトラップへの収集にドライアイスを使うことも、使用しないこともできます。500 mL容量の冷却トラップの使用には、Dewarフラスコ(型番 F9651)をお勧めいたします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)