Merck
Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
別名:
pipette cleaning basket, pipette holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,550
¥41,550
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,550
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
¥41,550
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
サイズ
B
特徴
Holds 200 mm pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® DS5241-0020
利用可能性
not available in EU
バスケット外径
133 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)